Learn More
BRAND™ Sedimentation Tube
Codice prodotto. 10799131 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Codice prodotto. 10799131
Marca: BRAND™ 114740
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedimentation Tube constructed of polystyrene features a conical shaped bottom.
  • Polystyrene constuction
  • Clear
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Materiale Polystyrene
Diametro (sistema metrico) interno 16 mm