missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Munktell Filtrak™ Seed Testing and Germination Capacity Test Paper

Codice prodotto. 11317304
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
190 x 400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11317304

Marca: Munktell Filtrak™ 146000

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Increase laboratory germination. Munktell™ Seed Testing and Germination Capacity Test Paper are made of cotton linters and pure cellulose, are strong for the test and do not contain any substances which could influence the growth of seeding.

  • Munktell blotter papers are made of cotton linters and/or pure cellulose
  • Colors used are non-toxic to germinating seed
  • A broad weight range enables the seed technician to maintain the required moisture level for the whole duration of germination test period.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore White
Materiale Cotton Linters, Cellulose
Spessore (sistema metrico) 0.19 mm
Dimensioni (L x P) 190 x 400 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato