Learn More
Cytiva Select-a-Dye mono-Reactive Dye Packs
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
:
Cy5
Descrizione
- Available as either Cy3 or Cy5
- Example protocols included with each dye pack
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Steady state Fluorescence, FP and FRET |
| Product Type | Cy5 |
| Quantità | 3 x 0.5 mg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1