Learn More
Selenious acid, 98%
Codice prodotto. p-4509815 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10002480
Marca: Thermo Scientific Acros 198870500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-00-8
Formula molecolare H2O3Se
Molecular Weight (g/mol) 128.98
Numero MDL MFCD00011331
InChI Key MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
IUPAC Name selenous acid
SMILES O[Se](O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Selenious acid
Colore Pink or White
Punto di fusione 70.0°C
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Quantità 50 g
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Fieser 1992
Indice di Merck 158567
Informazioni di solubilità Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Peso formulazione 128.97
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Selenious acid