Learn More
Selenium +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard, 125 mL in H2O, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11405888 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11405888 1 Ea. 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11405888 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore SPECSE6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.85€
    70.25€ / 125mL
    Risparmia 25.60€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Includes
Certificate of Analysis
Selenium +6 Assurance™ Grade Single Speciation Standard for sample verification and method validation, 125 mL in H2O, supplied with a comprehensive Certificate of Analysis
  • Selenium +3 Speciation Standard
  • 125 mL volume
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Specifica
Descrizione Speciation +6 Speciation Standard
Imballaggio EA
CAS 7782-49-2, 7732-18-5
CAS min. % 0.1%, 0.00%
CAS max % 99.9%, 0.00%
Nomi componenti o analita Selenium +6
Formula molecolare Se
Concentrazione 1000 μg/mL
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Tecnica ICP-MS
Numero UN 12352402
Certificazione/Conformità ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO 9001
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Se]
Elemento Selenium +6
IUPAC Name selenium
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Quantità 1 Ea.