Learn More
Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Selenium AA Standard: Se @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Metodi | AA/GFAA |
| Nomi componenti o analita | Selenium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Se |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | elenium, elemental, Vandex |
| InChI Formula | InChI=1S/Se |
| Show More |