Learn More
Selenium, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12618655 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 12618655
Marca: Fisher Chemical S/0441/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 690°C
Punto di fusione 220°C
CAS 7782-49-2
Colore Black to Gray
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare Se
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Sinonimo selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
IUPAC Name selenium
Molecular Weight (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
Peso formulazione 78.96g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.