Learn More
Selenium(I) chloride, 99%
Codice prodotto. p-7051006
Click to view available options
Quantità:
25 g
2 x 25 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
Codice prodotto. 11323758
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040239.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10025-68-0 | Cl2Se2 | 228.84 g/mol
Selenium monochloride is used in electronics, instrumentation and other industrial purposes. It is used as a reagent for the synthesis of Se-containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-68-0
Formula molecolare Cl2Se2
Molecular Weight (g/mol) 228.84
Numero MDL MFCD00011226
InChI Key VIEXQFHKRAHTQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diselenium dichloride, selenium monochloride, selenium chloride se2cl2, unii-2a5292fc4p, selenium i chloride, dichlorodiselenane, dichloro perselenide, se2cl2, selenium i chloride, ampuled under argon trace metals basis 25g
PubChem CID 66206
IUPAC Name chloroselanyl selenohypochlorite
SMILES Cl[Se][Se]Cl
Specifica
Punti di ebollizione 127°C (decomposition)
Materiale o nome chimico Selenium(I) chloride
Punto di fusione -85°C
Forma fisica Liquid
Quantità 25 g
Numero UN UN2922
Indice di Merck 14,8432
Informazioni di solubilità Decomposes in water; Soluble in chloroform, benzene, carbon tetrachloride, carbon disulfide
Peso formulazione 228.83
Percent Purity 99%
Odore Acidic
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 2.77 g/mL