Learn More
Selenium(IV) bromide, 99+%
Codice prodotto. p-7051007
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11470251
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040240.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398.587 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-65-3
Formula molecolare Br4Se
Molecular Weight (g/mol) 398.587
Numero MDL MFCD00049766
InChI Key VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
SMILES [Se](Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Materiale o nome chimico Selenium(IV) bromide
Punto di fusione 70°C to 80°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Indice di Merck 14,8437
Informazioni di solubilità Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Peso formulazione 398.6
Percent Purity ≥99%
Sensibilità Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.