Learn More
Selenium(IV) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048554
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11327007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010854.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7446-08-4 | O2Se | 110.97 g/mol
In organic reactions, selenium dioxide is often used as an oxidizing reagent employed for carrying out allylic oxidations, Riley oxidation, synthesis of diones, etc. It is used to impart a red color to glass. It finds use as a toner in photographic developing, and an active ingredient in some cold-blueing solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7446-08-4
Formula molecolare O2Se
Molecular Weight (g/mol) 110.97
Numero MDL MFCD00003562
InChI Key JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
PubChem CID 24007
IUPAC Name selenium dioxide
SMILES O=[Se]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium(IV) oxide
Punto di fusione 340°C to 350°C (sublimation)
Forma fisica Lump/Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3283
Indice di Merck 14,8434
Informazioni di solubilità Soluble in water,benzene,ethanol and methanol. Sprangly soluble in acetone and acetic acid.
Peso formulazione 110.96
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium(IV) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Selenium dioxide