Learn More
Selenium sulfide, 94%
Codice prodotto. p-4824918
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11390208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042943.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7488-56-4
Formula molecolare S2Se
Molecular Weight (g/mol) 143.09
Numero MDL MFCD00011227
InChI Key JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC Name thione
SMILES S=[Se]=S
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Selenium sulfide
Punto di fusione <100°C
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 94%
Informazioni di solubilità Insoluble in water,in dilute HCl
Peso formulazione 143.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium sulphide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Selenium sulphide