Learn More
Selenium sulfide, 97%
Codice prodotto. p-4408168
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
5g
Codice prodotto. 11304789
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 068104.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Selenium sulfide is used as an antifungal agent to treat dandruff, seborrheic dermatitis, eborrhea and tinea versicolor. It is the active component in shampoos as an antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7488-56-4
Formula molecolare S2Se
Molecular Weight (g/mol) 143.09
Numero MDL MFCD00011227
InChI Key JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC Name thione
SMILES S=[Se]=S
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Selenium sulfide
Punto di fusione <100°C
Colore Red to Brown
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 143.09