Learn More
Welch™ Self-Cleaning Vacuum System
Codice prodotto. p-159218 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
0.75 A
Frequenza:
50 Hz
Modello:
2025
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10229801
Marca: Welch™ 202503
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Complete oil-free dry vacuum systems for rotary evaporators and concentrators
Corrosion-resistant PTFE diaphragm vacuum systems enable superior evaporation control and efficiency. Preserve your sample and your time with rapid, controlled solvent stripping from flasks up to 5L. Use 2 torr models for fast stripping of DMF.
Programmable Model 2028 enables walk-away control for up to five vacuum / time methods for 2 solvent samples.
  • Automatic self-cleaning purge maintains efficiency, extends diaphragm life
  • Free air displacement: 35 L/min (1.2 CFM)
  • Incremental ballast switch enables fast response to bumping/foaming
  • Inlet and exhaust separators protect pump and lab air from contaminants
  • Select 9 torr model for atmospheric B.P to 120°C; 2 torr model to B.P. 160°C
Order Info
Dimensions: 13.62L x 12W x 11.3 in. H (34.5 x 30.5 x 28.1cm). Net weight: 30 lb. (13.6kg)
Certifications
CE, CSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cavalli motore 0.2 hp
Peso di spedizione (sistema imperiale) 36 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 16.4 kg
Amperaggio 0.75 A
Certificazione/Conformità CE, CSA
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Materiale PTFE
Modello 2025
Peso (sistema imperiale) 30 lb.
Peso (sistema metrico) 13.6 kg
Portata 35 L/min.
Frequenza 50 Hz
Overall Height (English) 11.3 in.
Overall Height (Metric) 28.7 cm
Overall Length (English) 13.6 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 34.5 cm
Overall Width (English) 12 in.
Tensione 230 V