Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Click to view available options
Colore:
White
White, Transparent
Dimensions (LxW):
0.5 x 2.2 in.
0.6 x 1.8 in.
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
28.58 mm (W) x 12.70 mm (H)
28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
41.91 mm (W) x 12.70 mm (H)
44.45 mm (W) x 12.70 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
57.15 mm (W) x 38.10 mm (H)
66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Unit Size:
Pezzo
pezzi 120
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 360
pezzi 80
Description
- Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
- Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
- Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
- Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | 2011/65/EU, 2015/863 |
| Colore | White, Transparent |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Etichette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory labelling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -196°C |
| Show More |