Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminanti per applicazioni criogeniche
Codice prodotto. 17891779
Click to view available options
Colore:
White
White, Transparent
Dimensions (LxW):
0.5 x 2.2 in.
0.6 x 1.8 in.
12.70 mm (W) x 7.62 m (L)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
28.58 mm (W) x 12.70 mm (H)
28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
41.91 mm (W) x 12.70 mm (H)
44.45 mm (W) x 12.70 mm (H)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
57.15 mm (W) x 38.10 mm (H)
66.68 mm (W) x 15.24 mm (H)
66.68 mm (W) x 25.40 mm (H)
9.53 mm (W) x 7.62 m (L)
95.25 mm (W) x 38.10 mm (H)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 120
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 360
pezzi 80
Codice prodotto. 17891779
Marca: Brady™ 170877
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con le etichette in poliestere ultrasottili autolaminanti (B-461) è possibile identificare in modo sicuro provette e fiale da laboratorio per la conservazione criogenica. Stampa praticamente ovunque con una compatta stampante per etichette portatile Brady.
  • Versatili: ideali per superfici curve come fiale, provette per centrifughe, provette di test, pipette e vetrini
  • Affidabili: in grado di resistere a temperature estreme da -196°C a 130°C, all'immersione in azoto liquido e all'uso in autoclave
  • Resistenti agli agenti chimici: resistono a etanolo, toluene, isopropanolo, xilene, DMSO, acido acetico al 50%, acido cloridrico al 10%, soluzione Clorox al 10%
  • Sicure: realizzate con una sovralamina trasparente che protegge la stampa e mantiene la visibilità del contenuto
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Colore White
Formato Continuous
Materiale Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1 Roll(s) / Box
Quantità 1
Dimensioni (sistema metrico) 31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.25 in
Larghezza (sistema metrico) 31.75 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Alternate Part Number M5C-1250-461