Learn More
Brady™ Self-laminating Polyester Labels
Codice prodotto. p-8001320
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
5.08 mm
6.35 mm
25.4 mm
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
22.86 mm
27.94 mm
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 13523330
Marca: Brady™ 361668
Use these Self-laminating Polyester Labels for laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
  • Chemical-resistant, low temperature-resistant, and smear-resistant.
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Descrizione Self-laminating Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers
Tipo di adesivo Acrylic, Self-adhesive, Permanent
Rivestimento None
Colore White/Transparent
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP33, i3300, i5300
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
N. per confezione 1000 Sets/Box
Quantità 1000 Pk.
Forma Rectangle with Circle
Tipo di software LabelMark, MarkWare
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 16.53 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 25.40 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Lunghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.375 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in.
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Peso (sistema metrico) 0.1 kg
Alternate Part Number B33-606-461