Learn More
Brady™ Etichette autolaminanti in poliestere
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11824095
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black, White
Dimensione della confezione:
1 BX
1 rotolo
Codice prodotto. 11824095
Marca: Brady™ 110931
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Le etichette sono ideali per applicazioni da laboratorio e sanitarie. Le etichette autolaminanti in poliestere Brady™ sono stampabili, autolaminanti e caratterizzate da eccellente resistenza ad abrasione e sbavature. Le etichette aderiscono a fiale e provette coniche e grandi, per una semplice identificazione del campione.
Use these labels for laboratory and healthcare applications. Brady™ Self-Laminating Polyester Labels are printable, self-laminating and feature excellent abrasion and smudge resistance. Labels adhere to conical and large tubes and vials for easy sample identification.
  • For use with thermal transfer printers
  • Self-laminating polyester labels with permanent acrylic adhesive
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore Black, White
Finitura Opaco
Materiale Self-laminating Polyester
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Laboratory identification: Plate: Vial
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™21, LABPAL
Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 6.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm