Learn More
Brady™ Etichette autolaminanti in poliestere
Click to view available options
Colore:
Bianco
Black, White
Dimensione della confezione:
1 BX
1 rotolo
Descrizione
Use these labels for laboratory and healthcare applications. Brady™ Self-Laminating Polyester Labels are printable, self-laminating and feature excellent abrasion and smudge resistance. Labels adhere to conical and large tubes and vials for easy sample identification.
- For use with thermal transfer printers
- Self-laminating polyester labels with permanent acrylic adhesive
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815) |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Colore | Black, White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Self-laminating Polyester |
| Product Type | Etichette |
| Da utilizzare con (applicazione) | General identification, Laboratory identification: Plate: Vial |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP™21, LABPAL |
| Quantità | 1 Ea. |
| Vedi altri risultati |