Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per M611 e BMP61
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17160401
Click to view available options
:
45.72 mm
Codice prodotto. 17160401
Marca: Brady™ 150854
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il poliestere autolaminante (B-461) è una pellicola trasparente con zona stampabile bianca, ideale per l’etichettatura di cavi, l’identificazione in laboratorio o l’etichettatura generale nei casi in cui è necessario proteggere la scritta e l'eventuale grafica.
  • Buona resistenza alle sbavature, resistenza ai solventi e alle temperature estreme.
Specifica
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Polyester
Printable Sides Front
Print Technology Ink Jet
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61 Label Printer; BradyPrinter M611 Mobile Label Printer
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantità 100 Labels/Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 48.90 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 45.72 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.24 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema metrico) 45.72 mm
Peso (sistema metrico) 82 g