Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Codice prodotto. p-7250935
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 1 in.
1.5 x 0.25 in.
1.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
1.5 x 1 in.
1.5 x 1.5 in.
2.5 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1.5 in.
6 x 1.5 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
25.4 mm
38.1 mm
63.5 mm
101.6 mm
152.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 750
Codice prodotto. 17881599
Marca: Brady™ 173741
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Fornite in formato autolaminante con zona rossa stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Red, Clear
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Square
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.4 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.375 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M6-19-427-RD