Learn More
Brady™ Self-laminating Thermal Transfer Label Tape for M611, BMP61 and BMP71
Codice prodotto. 11588444
Click to view available options
:
Self-laminating Thermal Label Tape for M611, BMP61 and BMP71; Color: White, Transparent; Shape: Rectangle; Labels per Row: 1; Width (Metric): 38.1 mm; Length (Metric): 15.24 m
Codice prodotto. 11588444
Marca: Brady™ 055152
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vinyl labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
  • Labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
  • This material is UL approved with its respective ribbon
  • TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Materiale Self-laminating Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etichette per riga 1
Quantità 1 Tape
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 12.7 mm