Learn More
Brady™ Self-laminating Vinyl Link Label
Codice prodotto. 12992374
Click to view available options
Colore:
Red, Transparent
White
White, Transparent
Larghezza (sistema metrico):
12.70 mm
25.4 mm
38.1 mm
Altezza (sistema metrico):
25.4 mm
38.1 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12992374
Marca: Brady™ 018428
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Self-laminating Vinyl (B-427) Link Labels are an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing.
  • Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
  • Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved
  • Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Descrizione TLS 2200/TLS PC Link Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Self-laminating
Materiale Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Link Label
Da utilizzare con (applicazione) Voice and data communication, wire and cable identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link Portable Thermal Transfer Printers
Etichette per riga 1
Quantità 250/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema metrico) 25.4 x 38.10 mm (W x H)
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore (sistema metrico) 0.025 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 28.58 mm
Diametro dei cavi 7 to 0 AWG
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 12.70 mm