Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Codice prodotto. 17841789
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
12.70 mm (W) x 25.40 mm (H)
12.70 mm (W) x 31.75 mm (H)
12.70 mm (W) x 38.10 mm (H)
19.05 mm (W) x 25.40 mm (H)
19.05 mm (W) x 38.10 mm (H)
19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
25.40 mm (W) x 101.60 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
25.40 mm (W) x 63.50 mm (H)
25.40 mm (W) x 7.62 m (L)
31.75 mm (W) x 7.62 m (L)
38.10 mm (W) x 101.60 mm (H)
38.10 mm (W) x 152.40 mm (H)
38.10 mm (W) x 31.75 mm (H)
38.10 mm (W) x 38.10 mm (H)
38.10 mm (W) x 63.50 mm (H)
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
44.45 mm (W) x 38.10 mm (H)
6.35 mm (W) x 27.94 mm (H)
Colore:
White
White, Transparent
Yellow, Clear
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 110
pezzi 140
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 240
pezzi 260
pezzi 340
pezzi 360
pezzi 40
pezzi 70
pezzi 80
Codice prodotto. 17841789
Marca: Brady™ 170870
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con l’etichetta in vinile autolaminante B-427, realizzata con uno strato protettivo autolaminante trasparente, è possibile Identificare fili e cavi. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette portatile Brady.
  • Flessibili: studiate per aderire a superfici particolarmente curve, fili e cavi
  • Durevoli: autoestinguenti e resistenti ad abrasione, solventi, olio, grasso, intemperie e temperature estreme
  • Affidabili: realizzate con un adesivo acrilico permanente ideale per superfici lisce, ruvide, verniciate a polvere e irregolari
  • Sicure: realizzate con un sovralamina trasparente e non stampabile per una maggiore protezione
  • Certificazioni: UL Recognized secondo UL 2238, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sells both UL Recognised B-427 labels and non-approved labels depending on customer requirements. Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Quantità 140
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to 70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Diametro dei cavi 10 AWG - 4 AWG
Dimensions (LxW) 44.45 mm (W) x 38.10 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.75 in
Larghezza (sistema metrico) 44.45 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 44.45 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in
Altezza (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number M5-134-427