Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante per M610, M611, BMP61, M710 e BMP71
Codice prodotto. 17848964
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1.5 x 1 in.
2.5 x 1 in.
Altezza (sistema metrico):
38.1 mm
63.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
Codice prodotto. 17848964
Marca: Brady™ 173449
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l'identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Fornito in formato autolaminante con zona bianca stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M61-R4310 per le stampanti per etichette M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 o il codice prodotto M7-R4300 per le stampanti per etichette M710/BMP71
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore Clear, White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Senza lattice No
Quantità 1000 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 2.5 x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 1 in.
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.4 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 63.5 mm
Altezza area stampabile (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number BM-21-427