Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.75 x 0.25 in.
0.75 x 0.5 in.
1 x 0.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1.5 x 0.25 in.
1.5 x 0.5 in.
1.5 x 0.75 in.
1.5 x 1 in.
1.5 x 1.5 in.
2.5 x 1 in.
4 x 1 in.
4 x 1.5 in.
6 x 1.5 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
63.5 mm
101.6 mm
152.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
pezzi 750
Descrizione
- Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l'identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
- Fornite in formato autolaminante con zona gialla stampabile e sovralamina traslucida per proteggere il testo
- Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
- UL Approved
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Yellow, Clear |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |