Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17798037 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
14 in.
16 in.
18 in.
20 in.
24in.
26 in.
30 in.
32 in.
36 in.
38 in.
40 in.
43 in.
44 in.
48 in.
54 in.
70 in.
Larghezza (sistema imperiale):
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 17798037
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1648SS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 13 to 18 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
  • Designed for steam sterilization
  • Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Integrated steam indicator
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Certificates of conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 720 oz.
Capacità (sistema metrico) 21.3 L
Certificazione/Conformità COC
Tipo di chiusura Self-seal
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclave Bag
Include Steam Sterilization Indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) Autoclave Bag
Senza lattice Yes
Velocità di trasmissione vapore di umidità Autoclave Bag
N. per custodia Autoclave Bag
N. per confezione Autoclave Bag
Confezione esterna Autoclave Bag
Imballaggio interno protettivo Autoclave Bag
Quantità Autoclave Bag
Resistente a Autoclave Bag
Size Autoclave Bag
Metodo di sterilizzazione Autoclave Bag
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Autoclave Bag
Temperature Range (Metric) Autoclave Bag
Spessore (sistema imperiale) Autoclave Bag
Dimensioni (L x P) Autoclave Bag
Lunghezza (sistema imperiale) 48 in.
Lunghezza (sistema metrico) 121.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 40.6 cm
Diametro (sistema imperiale) Autoclave Bag
Diametro (sistema metrico) Autoclave Bag
Product Type Autoclave Bag