Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17728207 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30.5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Capacità (sistema metrico):
6.2 L
8.7 L
9.5 L
14 L
15 L
18 L
20 L
24 L
32 L
43 L
55 L
57 L
91 L
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 17728207
Marca: Keystone Cleanroom Products BNW1622SS2P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts.
  • Designed for steam sterilization
  • Manufactured and packaged in controlled ISO 8 cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Reduces labor costs
  • Resists tearing and punctures
  • Effective 2-ply microbial barrier (each ply 59.7 g/m2)
  • Autoclavable up to 135 °C
  • Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 9.5 L
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-seal
Colore Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam sterilization packaging
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical production equipment
Include Steam indicator
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Dimensioni (L x P) 56 x 41 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 22 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56 cm
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 41 cm
Product Type Autoclave Bag