Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing BHD Autoclave Bags
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17768207 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30.5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Capacità (sistema metrico):
6.2 L
8.7 L
9.5 L
14 L
15 L
18 L
20 L
24 L
32 L
43 L
55 L
57 L
91 L
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Code produit. 17768207
Marque: Keystone Cleanroom Products BNW2646SS2P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Can be used as either inner or outer bag for steam sterilization of pharmaceutical change parts.
  • Designed for steam sterilization
  • Manufactured and packaged in controlled ISO 8 cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and use of autoclave tape
  • Fast and consistent for equipment preparation area
  • Reduces labor costs
  • Resists tearing and punctures
  • Effective 2-ply microbial barrier (each ply 59.7 g/m2)
  • Autoclavable up to 135 °C
  • Significant process improvement compared to wrapping with Bio-Shield paper
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spécification
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 32 L
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-seal
Colore Blue
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam sterilization packaging
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical production equipment
Include Steam indicator
Materiale Cellulose
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Dimensioni (L x P) 117 x 66 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 46 in.
Lunghezza (sistema metrico) 117 cm
Larghezza (sistema imperiale) 26 in.
Larghezza (sistema metrico) 66 cm
Product Type Autoclave Bag
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis