Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17981332 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 14 in.
12 x 18 in.
3.5 x 5.5 in.
3.5 x 9 in.
5.5 x 10.5 in.
7.5 x 13 in.
8 x 16 in.
Capacità (sistema imperiale):
12.6 oz.
23.6 oz.
43.3 oz.
43.6 oz.
73 oz.
96 oz.
105 oz.
162 oz.
Descrizione pellicola:
Blue
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Capacità (sistema imperiale) Descrizione pellicola unitSize
17981332 7.5 x 13 in. 73 oz. Clear pezzi 500
17971332 3.5 x 5.5 in. 12.6 oz. Clear pezzi 1000
17961332 3.5 x 9 in. 23.6 oz. Clear pezzi 1000
17991332 5.5 x 10.5 in. 43.6 oz. Clear pezzi 500
17901342 8 x 16 in. 96 oz. Clear pezzi 500
17921342 10 x 14 in. 105 oz. Clear pezzi 500
17991342 12 x 18 in. 162 oz. Clear pezzi 500
17911342 3.5 x 5.5 in. 12.6 oz. Blue pezzi 1000
17951342 3.5 x 9 in. 23.6 oz. Blue pezzi 1000
17941342 5.5 x 10.5 in. 43.3 oz. Blue pezzi 500
17931342 7.5 x 13 in. 73 oz. Blue pezzi 500
17971342 8 x 16 in. 96 oz. Blue pezzi 500
17961342 10 x 14 in. 105 oz. Blue pezzi 500
17981342 12 x 18 in. 162 oz. Blue pezzi 500
14 options
Codice prodotto. 17981332
Marca: Keystone Cleanroom Products PPSS075X13CF
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
  • Peels Open Cleanly
  • Triple Weld Factory seals
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
  • Good barrier characteristics prevent microbial penetration
  • Peels Open Cleanly
  • Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
  • Date of Manufacture on label for complete traceability
Specifica
Peso base 60 gsm
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 73 oz.
Capacità (sistema metrico) 2.1 L
Certificazione/Conformità CoC
Tipo di chiusura Self-adhesive
Colore Clear, White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical parts
Materiale Medical Grade Kraft Paper (Bleached)
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 47 to 57 μm
Descrizione pellicola Clear
N. per custodia 500/Cs.
Temperature Range (Metric) 121°C to 135°C
Spessore (sistema imperiale) 60 gsm
Dimensioni (L x P) 7.5 x 13 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13 in.
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Product Type Self-sealing Sterilization Pouch