Learn More
Kartell™ Self-Sprung Yellow Forceps
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
118 mm
253 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Autoclavable
- Yelow
- Self-spring with rounded ends
- Constructed of POM
Specifica
Specifica
| N. per confezione | 5/Pack |
| Materiale | POM |
| Lunghezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Product Type | Forceps |
| Tipo | Forceps |
| Descrizione | Yellow Forceps |