Learn More
Kartell™ Self-Sprung Yellow Forceps
Codice prodotto. 10683472
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
118 mm
253 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10683472
Marca: Kartell™ 0050300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these forceps for a variety of laboratory applications. Kartell™ Self-Sprung Yellow Forceps are constructed of POM for excellent stability.
  • Autoclavable
  • Yelow
  • Self-spring with rounded ends
  • Constructed of POM
Specifica
N. per confezione 5/Pack
Materiale POM
Lunghezza (sistema metrico) 253 mm
Product Type Forceps
Tipo Forceps
Descrizione Yellow Forceps