missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Selumetinib, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
50mg
Descrizione
Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Selumetinib |
| CAS | 606143-52-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C17H15BrClFN4O3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | AZD6244 ARRY-142886 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (21.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=C(C(F)=C2N=CN(C2=C1)C)NC3=CC=C(C=C3Cl)Br)NOCCO |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.68 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto