Learn More
Selumetinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491916
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
50mg
Codice prodotto. 16491916
Marca: Medchem Express HY50706
MedChemExpress Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Specifica
Materiale o nome chimico Selumetinib
CAS 606143-52-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15BrClFN4O3
Quantità 500 mg
Sinonimo AZD6244 ARRY-142886
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (21.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C(F)=C2N=CN(C2=C1)C)NC3=CC=C(C=C3Cl)Br)NOCCO
Molecular Weight (g/mol) 457.68
Peso formulazione 457.68
Percent Purity 98.01%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.