Learn More
ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES, 1.6mL, PS
Codice prodotto. 10171372
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10171372
Marca: ratiolab™ 2712120
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Improved photometric properties allow these cuvettes to yield more constant sample temperatures during photometric measurements . Ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES feature optimized form and small wall thickness for increased heat transfer.
  • Glass-clear polystyrene (PS)
  • Applicable wavelength range 340 to 900nm
  • Very low variation of extinction values
  • Excellent optical transmission range
  • Cavity-sorted production
  • Path length 10mm
  • Outer dimensions: 12.5 x 12.5 x 45mm
  • Supplied in practical Styrofoam racks: 100 netidentical cuvets in a Styrofoam box with closable lid
Specifica
Tipo Semi-micro Cuvette
Capacità (sistema metrico) 1.6 mL
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Quantità 1000 Cuvettes
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 340 to 900 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Photometric Measurement