Learn More
Semi-Volatile Organics Mix A, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Descrizione
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Pentachlorophenol | 87-86-5 | 2000μg/mL |
| Acenaphthylene | 208-96-8 | 500μg/mL |
| Anthracene | 120-12-7 | 500μg/mL |
| Benz(a)anthracene | 56-55-3 | 500μg/mL |
| Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 500μg/mL |
| Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 500μg/mL |
| Benzo(g,h,i)perylene | 191-24-2 | 500μg/mL |
| Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 500μg/mL |
| bis-(2-Ethylhexyl)adipate | 103-23-1 | 500μg/mL |
| Bis(2-Ethylhexyl)phthalate | 117-81-7 | 500μg/mL |
| Butylbenzyl phthalate | 85-68-7 | 500μg/mL |
| Chlorobenzilate | 510-15-6 | 500μg/mL |
| Chrysene | 218-01-9 | 500μg/mL |
| Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | 500μg/mL |
| Diethyl phthalate | 84-66-2 | 500μg/mL |
| Dimethyl phthalate | 131-11-3 | 500μg/mL |
| Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | 500μg/mL |
| Fluorene | 86-73-7 | 500μg/mL |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 500μg/mL |
| Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 500μg/mL |
| Indeno(1,2,3-c,d)pyrene | 193-39-5 | 500μg/mL |
| Isophorone | 78-59-1 | 500μg/mL |
| Phenanthrene | 85-01-8 | 500μg/mL |
| Pyrene | 129-00-0 | 500μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Semi-Volatile Organics Mix A |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Method 525 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Semi-Volatile Organics Mix A
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H350-Può provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone, pentachlorophenol, benzopyrene,dibenzanthracene
Product intended for laboratory use only