Learn More
Julabo™ SemiChill Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Codice prodotto. 11914838
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21 to 33 L
43 to 60 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11914838
Marca: Julabo™ 950002503P3H0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Operational temperature ranges from +5 to +35 °C. Julabo™ SemiChill Recirculating Cooling Baths with Air Compressor can be modified to provide heater capacities up to 5 kW.
  • Space-saving, no lateral ventilation
  • Handles and castor make relocation easy
  • Industrial grade mains power switch and emergency cut-off
  • Pressure gauge
  • Liquid level indicator
  • Front filling port
  • Low noise level
  • PID temperature control
  • ATC3 3-point calibration
  • Early warning system for low liquid level
  • Warning and safety functions
  • Modular design allows selection between different options
  • Air cooled model
Specifica
Capacità (sistema metrico) 21 to 33 L
Certificazione/Conformità CE, Classification III (FL) according to DIN 12876-1
Capacità di raffreddamento 0.9kW at -10°C, 1.5kW at 0°C, 2.5kW at 20°C (Medium Ethanol)
Portata 33 L/min.
Da utilizzare con (apparecchiatura) For industrial applications
Gamma di temperatura 5°C to 40°C
Capacità di riscaldamento 1 kW
Pressione max 50.8 psi
Modello SC2500a
Refrigerante R404A
Stabilità termica ±°
Lunghezza (sistema metrico) 62 cm
Larghezza (sistema metrico) 49 cm
Altezza (sistema metrico) 105 cm
Peso (sistema metrico) 123 kg
Electrical Requirements 230 V 60 Hz 10 A
Tensione 230 V
Frequenza 60 Hz