Learn More
SemperIt™ Guanti di protezione in lattice talcati Semperguard™
Click to view available options
Size:
X-Small
Piccolo
Medio
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Descrizione
- Ottima indossabilità, anche in ambienti umidi
- Il lattice naturale di alta qualità offre il massimo comfort e si adatta perfettamente alla mano
- Privi di ftalati/ammorbidenti
- Ottimo rapporto qualità/prezzo ovunque siano necessari prodotti talcati
- Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
- Ideali per l'uso con alimenti grassi e altre sostanze grasse
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
- Comoda scatola dispenser contenente 100 guanti ambidestri (misura XL = 90 pz.)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Classe I, DPI di Categoria III |
| Classificazione | Testati e certificati in conformità alla direttiva 1935/2004 |
| Coating Material | Liscio all'interno, dita testurizzate all'esterno |
| Colore | Naturale |
| Monouso | Sì |
| Finitura esterna | Dita testurizzate |
| Hand | Ambidestri |
| Materiale | Gomma |
| Powdered | Talcati |
| Size | Grande |
| Vedi altri risultati |