Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort
Click to view available options
Size:
9/10
Grande
Medio
Piccolo
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Descrizione
- Guanti con protezione CE Categoria III per rischi complessi. Guanti per visite mediche CE classe I.
- Speciale formulazione in nitrile per una resistenza ottimale a oli e grassi e una buona resistenza allo strappo
- Comfort eccellente
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004; adatti per il contatto con alimenti
- La soluzione ideale monouso per la protezione delle mani da schizzi di sostanze chimiche e per la trasformazione di alimenti grassi.
- Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
- Colore blu – idonei alle aree soggette a standard HACCP
Specifica
Specifica
| Colore | Blu |
| Materiale | Miscela di nitrile |
| Powdered | Non talcati |
| Size | Grande |
| Spessore (sistema imperiale) | 7.8 mil |
| Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
| Stile polso guanto | Arrotolato |
| Modello | 3000001645 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |