Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert
Codice prodotto. 15593526
Click to view available options
Size:
Piccolo
Grande
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Codice prodotto. 15593526
Marca: Semperit™ 3000001627
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guanti protettivi monouso blu in nitrile, privi di lattice, molto resistenti. I guanti non talcati in nitrile Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert offrono un'eccellente resistenza contro gli agenti irritanti della cute.
  • PPE Category III complex risks
  • Excellent resistance to skin irritants
  • Suitable for food contact
  • Powder free
  • Chemical resistant
  • No silicone added
Specifikationer
Certificazione/Conformità CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III
Classificazione Categoria III
Descrizione Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Xpert
Colore Blu
Monouso Sì
Finitura esterna Testurizzato
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Non talcati
Product Type Guanti per esame monouso
Size Piccolo
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.26 mm
Da utilizzare con (applicazione) Guanti monouso per applicazioni farmaceutiche e di laboratorio
Stile polso guanto Polsino arrotolato
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.