Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xpert Semperguard™
Click to view available options
:
Medium (7-8)
Descrizione
Protects against chemical splashing and in the processing of fatty foods. Provides excellent chemical resistance to skin irritants.
- Manufactured from high quality soft blue nitrile film
- Textured outer surface for better grip especially in wet conditions
- Ambidextrous fit with rolled cuff
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III |
| Colore | Blu |
| Monouso | Sì |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Size | Medium, 7, 8 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.26 mm |
| Stile polso guanto | Arrotolato |
| Vedi altri risultati |