Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Codice prodotto. 15343804
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 15343804
Marca: Semperit™ 3000001694
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder-free to reduce the risk of spreading germs and allergens. Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves have been developed especially for food and cleaning applications.
  • Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
  • Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
  • Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Colore Blue
Monouso Single-use
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.11 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Da utilizzare con (applicazione) Food and cleaning
Stile polso guanto Rolled
Tipo di imballaggio Dispenser Box
Quantità 200/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm