Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
- Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
- Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001, EN 420, EN 374-2 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Nitrile Examination Glove |
| Size | Medium |
| Sterilità | Non-sterile |
| Spessore (sistema metrico) | 0.11 mm |
| Stile delle dita | Finitura antiscivolo |
| Vedi altri risultati |