Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Nitrile Examination Gloves
Codice prodotto. 15899047
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 135
pezzi 150
Codice prodotto. 15899047
Marca: Semperit™ 3000002090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A longer cuff offers users additional safety by covering wrists and underarms. Includes innovative foil opening for considerably easier glove removal.
  • The optimized length of the fingers significantly improves the wearing comfort
  • Powder-free natural latex examination glove excels by its extraordinary, well-gliding surface.
  • The textured fingers provide a good grip which is indispensable for safe instrument handling.
  • The synthetic inner coating achieved by the special Sempermed technology makes it easy and fast to don.
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Classificazione CE Class I, CE Category III
Colore White
Monouso Single-use
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Hospital
Stile polso guanto Extended
Verificato per uso medico
Tipo di imballaggio Dispenser Box
Quantità 200/Pk.
Resistente a Chemical
Lunghezza (sistema metrico) 26.5 cm