Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latex Red Gloves
Codice prodotto. 15353874
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 15353874
Marca: Semperit™ 3000006246
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
General protective glove made of Natural Rubber with high wearing comfort. Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latex Red Gloves are skin-friendly and comfortable due to smooth, halogenated inside.
  • Made of Natural Rubber
  • Unlined
  • High wearing comfort
  • Very skin-friendly and comfortable due to smooth, halogenated inside
  • Palms and fingers include a rough profile providing excellent tactile properties and very good grip
  • Halogenated surface offers better general chemical resistance than in nonhalogenated gloves
  • Signal color red provides easy identification even in poor lighting conditions
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388
Classificazione CE Category III
Colore Red
Cut Resistance Rating 1
Laboratory/Cleanroom Use
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Gloves
Size Medium
Spessore (sistema metrico) 0.45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, Electrical Industry, Food Industry, Catering, Laboratory & Pharmaceutical Industry, Industry (Service Packaging), Agriculture, Household and Garden
Stile polso guanto Straight
Tipo di imballaggio Polybag
Quantità 12/Pk.
Resistente a Abrasion, Tear, Puncture, Chemical
Valori nominali lacerazione 1
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm