Learn More
Semperit™ Guanti in nitrile Semperguard™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Piccolo
Medio
Grande
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
Description
- Guanti in nitrile nero con eccellente elasticità
- Particolarmente adatti per applicazioni front-end nel settore della ristorazione, dell'estetica e body art
- Grazie alla doppia etichettatura, soddisfano anche i requisiti medici previsti per il settore di tatuaggi e piercing
- Privi di ftalati/plastificanti e proteine allergeniche del lattice
- Il polsino arrotolato consente di indossarli con facilità
- Comoda scatola dispenser contenente 100 guanti ambidestri
- Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | Conformità agli standard EN 420, EN 374, EN455 |
| Classificazione | Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I |
| Colore | Nero |
| Monouso | Sì |
| Finitura esterna | Dita testurizzate |
| Grado | Certificato in conformità a VO 1935/2004 - adatti al contatto con gli alimenti |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Powdered | Non talcati |
| Show More |