Learn More
Semperit™ Guanti in nitrile lunghi Semperguard™ Xtension
10.39 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
Descrizione
- Extra lunghi: 300 mm
- Protezione estesa a polso e avambraccio
- Eccellente resistenza chimica e massimo comfort
- Delicati sulla pelle: privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
- Il colore blu è adatto alle aree soggette a standard HACCP
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità | Conformità agli standard EN 420, EN 374, EN455 |
Classificazione | Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Dita testurizzate |
Grado | Certificato in conformità a VO 1935/2004 - adatti al contatto con gli alimenti |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Non talcati |