missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Senataxin Antibody (5D8), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-52727MFV500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Senataxin Monoclonal antibody specifically detects Senataxin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular)
Specifica
| Senataxin | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 5D8 | |
| Flow Cytometry, Flow (Intracellular) | |
| ALS4recessive, non-Friedreich type 1, AOA2FLJ43459, DKFZp781B151, KIAA0625FLJ12840, senataxin, SETX | |
| Partial recombinant human Senataxin protein (between amino acids 2300-2600) [UniProt Q7Z333] | |
| 0.1 mL | |
| DNA Repair | |
| 23064 | |
| Store at 4C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto