Learn More
Senecionine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16421728
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 16421728
Marca: Medchem Express HYN2560
MedChemExpress Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Senecionine (Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy-) is a pyrrolizidine alkaloid isolated from Senecio vulgaris. Senecionine is toxic to animals and humans.
Specifica
Materiale o nome chimico Senecionine
CAS 130-01-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H25NO5
Quantità 5 mg
Sinonimo Senecionan-11,16-dione, 12-hydroxy- Aureine Senecionin
Informazioni di solubilità DMSO : 1.43 mg/mL (4.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1O[C@@]2([H])[C@]3([H])N(CC=C3COC([C@](C)(O)[C@H](C)C/C1=C/C)=O)CC2
Molecular Weight (g/mol) 335.39
Peso formulazione 335.39
Percent Purity 99.2%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.