Learn More
Tork Tork Sapone liquido per pelli sensibili
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Forma:
Foam
Liquid
Dimensione della confezione:
6L
pezzi 6
Descrizione
- Prodotto certificato a basso impatto allergenico dall'ECARF, la Fondazione del Centro di ricerca europeo sulle allergie
- Raccomandato per mani molto sporche e laddove vi sia necessità di una maggiore forza pulente, come in cucina
- Dedica un'attenzione superiore alle pelli sensibili
- Nutre le pelli secche con ingredienti relipidanti come glicerina, betaina e pantenolo
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Soap |
| Colore | White |
| Forma | Liquid |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Size | 1 L |