Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ LoBase Glass-Bottom 1536-well Plate
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 16
Descrizione
Alphanumeric well coding
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 32 x 48 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Borosilicate Glass, Polystyrene |
| No. of Wells | 1536 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 3 to 10 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Rounded Square |
| Vedi altri risultati |